AMBH2D6F6FBD
Ambeed, Inc.
methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-12-8(11)6-2-9(3-6)4-7(10)5-9/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KPVYGLFZWUGNOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)