Merck
AMBH2D6F6EE9
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H,8H2
Clave InChI
LDKGAMZVANIDGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)