AMBH2D6F6E56
Ambeed, Inc.
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)phenol
About This Item
Iupac Name
4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7,12H,1-3H3
Clave InChI
GCOHQMFWLBOIHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)