Merck
AMBH2D6F6B5A
Ambeed, Inc.
5-Fluoropicolinohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H6FN3O/c7-4-1-2-5(9-3-4)6(11)10-8/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
ONIQAPTYIHXUFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1254073-41-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)