Merck
AMBH2D6F6B00
Ambeed, Inc.
6-Aminoazepan-2-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-aminoazepan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-2-1-3-6(9)8-4-5;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
QUXLWSYWZOMWDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1292369-18-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)