Merck
AMBH2D6F6A48
Ambeed, Inc.
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(trifluoroacetyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F3NO3/c7-6(8,9)5(13)10-3-1-2-4(11)12/h1-3H2,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
KTYYDHOWWCVUQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50632-83-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)