Merck
AMBH2D6F685D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7IN2O2/c1-9-5(6(10)11-2)4(7)3-8-9/h3H,1-2H3
Clave InChI
OTYGSOJERQNQFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-26-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)