Merck
AMBH2D6F5A86
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)2-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
LQFBETPMHZUCCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213382-45-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)