Merck
AMBH2D6F58DF
Ambeed, Inc.
Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-5-7(3-9-6)11-4-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
PTZVKSLCCQTAJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82523-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)