Merck
AMBH2D6F585E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-6-1-4-2-7(11)10-5(4)3-9-6/h1-3,10-11H
Clave InChI
USLLNOHSAZZEGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217002-90-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1217002-90-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)