Merck
AMBH2D6F5812
Ambeed, Inc.
4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LUFHLJPQDOKZKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87524-66-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)