AMBH2D6F5805
Ambeed, Inc.
4-Amino-2,3-dichlorophenol
About This Item
Iupac Name
4-amino-2,3-dichlorophenol
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c7-5-3(9)1-2-4(10)6(5)8/h1-2,10H,9H2
Clave InChI
OQHWFUQNSLMSBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39183-17-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)