Merck
AMBH2D6F5112
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
105,32 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A122629-250MG
105,32 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
105,32 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A122629-250MG
105,32 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2S/c1-3-13-7(12)6-5(9)4-10-8(11-6)14-2/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HAZCVNCWMFKYJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)