AMBH2D6F5062
Ambeed, Inc.
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S.ClH/c1-10-3-2-5-6(4-10)13-7(9-5)8(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
ZWIYEBIMFPQYDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)