AMBH2D6F4FEF
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4,10H
Clave InChI
ZLVQSDNBINQPHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1083181-26-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)