AMBH2D6F4EC4
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-methylpicolinic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
UXKSXZKZOWOMKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/137778-20-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)