AMBH2D6F4C52
Ambeed, Inc.
4-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
About This Item
Iupac Name
4-methyl-1,3-benzothiazol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H7NOS/c1-5-2-6(10)3-7-8(5)9-4-11-7/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
ULSJSFRCUYLOLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)