AMBH2D6F4B56
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(6(8)9)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
VZWFVINYTCLXGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)