AMBH2D6F4A60
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(9)8-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
VHAMXXDHIPPOHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)