AMBH2D6F4415
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
About This Item
Iupac Name
4,7-dibromo-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2Br2N2O/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
Clave InChI
ZUGAIWASFADONS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)