Merck
AMBH2D6F4286
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-iodoaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-fluoro-2-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5FIN.ClH/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8;/h1-3H,9H2;1H
Clave InChI
HRLBFLFGNKLHQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122455-37-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)