Merck
AMBH2D6F421D
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-iodonaphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
332.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrI/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clave InChI
HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63279-58-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)