AMBH2D6F3FDE
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-5-6(4-9-10)7(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
UQRFFZHSJYVBMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)