Merck
AMBH2D6F3F68
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-iodo-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-7-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)6(9)2-5/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GEPPVMLPAUPZTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/953410-86-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)