Merck
AMBH2D6F35C0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-4-5-8(12)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
Clave InChI
CLOXAWYNXXEWBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847416-99-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)