Merck
AMBH2D6F3042
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-5-3-6(9)7(10)4-8(5)11-2/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
WGVJMLYQPNCPSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/532440-88-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/532440-88-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)