Merck
AMBH2D6F2A0B
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-amino-2-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
DKYUCRYPZALEMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171178-43-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)