Merck
AMBH2D6F29FB
Ambeed, Inc.
3-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-9-3-4-11-10(6-9)8(7-13-11)2-5-12(14)15/h3-4,6-7,13H,2,5H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
ZLSZCJIWILJKMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39547-16-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)