Merck
AMBH2D6F28AC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)