AMBH2D6F28A6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloroethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-13(5-4-12)7-9-14/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/208167-83-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)