AMBH2D6F1C38
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3OS/c1-11-6-8-3-4(2-7)5(10)9-6/h3H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
XTLKENCFQIAAJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)