Merck
AMBH2D6F1BDE
Ambeed, Inc.
3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10OS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
Clave InChI
BQFZLZCBCSKUPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19498-72-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)