AMBH2D6F18EE
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(6-chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c11-7-1-2-8-6(3-10(13)14)5-12-9(8)4-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
Clave InChI
KKJVTNQWFSAWSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)