Merck
AMBH2D6F0FB2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
AEQBTIZIDSFIGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77532-78-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)