AMBH2D6F0F8E
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
ZCNHSDWCQINSDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)