AMBH2D6F0F6C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-4-3-11-5(8)1-10-6(11)2-9-4/h1-3H
Clave InChI
RPIWFMDUHRBONR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)