AMBH2D6F0F3A
Ambeed, Inc.
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-18-16-10-14(11-17)8-9-15(16)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3
Clave InChI
NCOFQZRLIYPMNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)