Merck
AMBH2D6F0F35
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
RACIHBXDZONTQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65202-58-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)