Merck
AMBH2D6F0EE5
Ambeed, Inc.
5-(4-((3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)amino)quinazolin-6-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
473.89
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(4-{3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]anilino}-6-quinazolinyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C26H17ClFN3O3/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)31-26-21-11-17(4-7-23(21)29-15-30-26)24-9-6-20(13-32)34-24/h1-13,15H,14H2,(H,29,30,31)
Clave InChI
XQPZOUAAXRXPAM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/231278-84-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)