AMBH2D6F0ED7
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine
About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H5BrClN3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(10)12-6/h1-3H,(H2,11,12,13)
Clave InChI
AUTBGOKOHKYWGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111218-89-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)