Merck
AMBH2D6F0D78
Ambeed, Inc.
3-tert-Butylphenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-tert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(7-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clave InChI
OKBOGYOXEDEGOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/560132-24-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)