Merck
AMBH2D6F03A7
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-1-yl)-5-bromopyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)-5-bromopyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-6-4-9-7(10-5-6)11-2-1-3-11/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
OOQMJOASAODMEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850349-22-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)