Merck
AMBH2D6F01C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromothiazol-2-ylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2S/c1-8(2,3)13-7(12)11-6-10-5(9)4-14-6/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
OVRIFGLINJVMLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944804-88-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)