Merck
AMBH2D6EF03F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluorochroman-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2-chromanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3
Clave InChI
QAYAXMIKHJVIJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874649-82-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)