Merck
AMBH2D6EEF08
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1-naphthoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7BrO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1729-99-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)