AMBH2D6EEA7F
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dioxohexanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2,4-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-3-6(9)5-7(10)8(11)12-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
JGFBKJBAYISHAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13246-52-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)