AMBH2D6EDF0A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
IZIJOEOJKFKHQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)