AMBH2D6ECF24
Ambeed, Inc.
7-Chloro-4-chromanone
About This Item
Iupac Name
7-chloro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
YBCBUDKINFJWHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)