Merck
AMBH2D6ECEB6
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3S/c8-7-6-5(4(3-9)12-7)10-1-2-11-6/h3H,1-2H2
Clave InChI
YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852054-42-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)