AMBH2D6ECE7E
Ambeed, Inc.
6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
About This Item
Iupac Name
6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-7-5-2-1-3-6(4-5)9-7/h1,3,5-6H,2,4H2
Clave InChI
TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)